Läs mer
Invitrogen™ pGlow TOPO™ TA Expression Kit
Produktkod. 10063362
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10063362
Brand: Invitrogen™ K483001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
pGlow TOPO TA Expression Kits innehåller två lådor. De TOPO TA Cloning boxen innehåller linjäriserad och topoisomeras I-aktiverad pGlow-TOPO vektor, dNTPs, primers för sekvensering, saltlösning och kontroll PCR-mall och primers. Boxen innehåller TOP10E. coli -celler, SOC-medium och en supercoiled kontrollplasmid.
Använder cykel 3 GFP-mutant som reporterprotein för transkriptionsaktivitet
  • Cykel 3 GFP är utmärkt för icke-invasiv analys av promotorelement i intakta, levande celler
  • Fluorescerande egenskap hos cykel 3 GFP tillåter
    • in vivo- detektion i praktiskt taget vilken celltyp eller art som helst med hjälp av mikroskopi med GFP-filteruppsättningar av vildtyp eller genom fluorescensaktiverade cellsorteringsmetoder
    Cellanalys, cellbaserade reporteranalyser, cellulär avbildning, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, fluorescerande proteinanalyser (t.ex. GFP), fluorescerande proteinanalyser (GFP)/däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, reporteranalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Leveranstyp Transfektion
Promotor Ingen (Promotorlös)
Produkttyp TOPO TA Expression Kit
Reportern Gene GFP (cykel 3)
Urvalsagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
Innehåll och lagring pGlow TOPO™ TA Expression Kits innehåller två lådor. De TOPO™ TA Cloning boxen innehåller linjäriserad och topoisomeras I-aktiverad pGlow-TOPO™ vektor, dNTP, primrar för sekvensering, saltlösning och kontroll PCR-mall och primers; lagra vid -20 °C. Den ena Shot™ lådan innehåller en Shot™ TOP10 E. coli-celler, SOC-medium och en superspolad kontrollplasmid; lagra vid -80 °C. Satserna är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Protein Tag Otaggad
Kloningsmetod TOPO-TA
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor pGlow, TOPO-TA vektorer
Produktlinje TOPO
För användning med (applikation) Reporteranalyser, klona din egen promotor