Läs mer
Invitrogen™ pIB/V5-His TOPO™ TA Expression Kit
Beskrivning
Innehåller
Varje pIB/V5-His TOPO TA Expression Kit innehåller två lådor. pIB/V5-His TOPO lådan innehåller 200 ng linjäriserad och topoisomeras I-aktiverad pIB/V5-His-TOPO vektor, dNTPs, 10X PCR-buffert, kontroll-PCR-mall och primers, framåt- och bakåtprimrar för sekvensering och PCR-screening, saltlösning och pIB/V5-His/CAT. Lådan innehåller högeffektiva engångsalikvoter på 50 μL av kemiskt kompetenta TOP10E. coli -celler, SOC-medium och pUC19 supercoiled plasmidkontroll.
- OpIE 2-promotorn för konstitutivt uttryck
- Inkluderar Blasticidinresistensgen för snabbt urval av stabilt transfekterade cellinjer på två veckor
- C-terminal V5-epitop och polyhistidin (6xHis)-sekvens för detektion med Anti-V5-antikropp och snabb rening med nickelkelaterande harts
Konstitutivt proteinuttryck i insektsceller, insektsuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Promotor | OplE2 |
| Produkttyp | TOPO TA Expression Kit |
| Innehåll och lagring | Varje pIB/V5-His TOPO™ TA Expression Kit innehåller två lådor. pIB/V5-His TOPO™ boxen innehåller 200 ng linjäriserad och topoisomeras I-aktiverad pIB/V5-His-TOPO™ vektor, dNTPs, 10X PCR-buffert, kontroll-PCR-mall och primers, framåt- och bakåtprimrar för sekvensering och PCR-screening, saltlösning och pIB/V5-His/CAT. Förvara vid -20 °C. Den ena Shot™ lådan innehåller högeffektiv, engångsbruk, 50μ l alikvoter av kemiskt kompetenta TOP10E. coli -celler, SOC-medium och pUC19 supercoiled plasmidkontroll. Förvara vid -80 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Protein Tag Position (till din gen) | C-terminal |
| Protein Tag | Hans Tag (6x), V5 Epitope Tag |
| Kloningsmetod | TOPO-TA |
| Kvantitet | 20 reaktioner |
| Vektor | pIB, TOPO-TA Kloningsvektorer |
| Produktlinje | InsectSelect, TOPO |