Läs mer
Invitrogen™ pIZ/V5-His Vector Kit
Produktkod. 10674383
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10674383 1 kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10674383 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V800001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10240.00 SEK
    8601.60 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1638.40 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
De InsectSelect Kitet innehåller μ20 g vardera av supercoiled, lyofiliserad pIZ/V5-His och pIZ/V5-His/μCAT, 2 g lyofiliserad OpIE 2 Reverse Sequencing-primer, 1g Zeocin , Cellfectin Reagens och 1 L medium för den valda insektscellinjen. Sf9-celler levereras med GIBCO Grace's Insect Media, High Five Celler levereras med GIBCO Express Five Serumfritt medium. pIZ/V5-His Vector Kit innehåller endast expressionsvektorerna och primern som beskrivits ovan.
För uttryck på hög nivå i en mängd olika insektsceller
  • Denna exceptionellt lilla vektor har flera funktioner som underlättar uttryck, analys och detektion av rekombinant protein i insektsceller
  • OpIE 2-promotorn för konstitutivt uttryck
  • De Zeocin resistensgen för snabbt urval av stabilt transfekterade cellinjer
  • C-terminal V5 epitop och polyhistidin (6xHis) sekvens för detektion med Invitrogen's Anti-V5 Antikropp och snabb rening med nickel-kelaterande harts
Konstitutivt proteinuttryck i insektsceller, insektsuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Promotor OplE2
Produkttyp Insektscelluttrycksvektor
Innehåll och lagring De InsectSelect™ Satsen innehåller 20 stμ g vardera av supercoiled, lyofiliserad pIZ/V5-His och pIZ/V5-His/CAT, 2μ g lyofiliserad OpIE 2 Reverse Sequencing-primer, 1 g Zeocin™ , Cellfectin™ Reagens och 1 L medium för den valda insektscellinjen. Sf9-celler levereras med GIBCO™ Grace's Insect Media, High Five™ Celler levereras med GIBCO™ Express Five™ Serumfritt medium. pIZ/V5-His Vector Kit innehåller endast expressionsvektorerna och primern som beskrivits ovan. Förvara frysta insektsceller i flytande kväve. Lagra medium och Cellfectin™ Reagens vid +4 °C. Förvara alla andra reagenser vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Protein Tag Position (till din gen) C-terminal
Protein Tag Hans Tag (6x), V5 Epitope Tag
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Kvantitet 1 kit
Vektor pIZ
Produktlinje InsectSelect