Läs mer
Invitrogen™ Plasmid pBR322
Produktkod. 11598726
Change view
Kvantitet:
25μ g
Förpackningsstorlek:
25µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11598726 25μ g 25µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11598726 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 15367014
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
pBR322 levereras med 0,25 μg/μ L i 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 5 mM NaCl, 0,1 mM EDTA.
Färdigpackad kolonn
Plasmiden pBR322 (1) innehåller tre unika restriktionsendonukleasigenkänningsställen inom !-laktamas (AmpR)-genen och åtta unika ställen inom TetR-genen. Plasmiden, renad från DH10BE. coli , har också 14 icke-valbara unika restriktionsendonukleasigenkänningsställen. Unika klyvningsställen för Hind III och Cla I finns i promotorn för tetracyklinresistensgenen. Insättning av DNA vid någon av dessa två ställen resulterar vanligtvis i förlust av tetracyklinresistens. Prestanda- och kvalitetstestning: Renhet, DNA-struktur och utvalda restriktionsendonukleasfragmenteringsmönster verifieras med agarosgelanalys. Transformation av E. coli HB101 för att bekräfta AmpR och TetR bekräftas genom utstrykning på selektivt medium.
Kloning, restriktionsenzymkloning
Beställningsinfo
Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Koncentration 0,25μ g/μ l
Innehåll och lagring pBR322 levereras vid 0,25μ g/μ 1 i 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 5 mM NaCl, 0,1 mM EDTA. Förvara vid +4 °C.
För användning med (applikation) Kloning
Produkttyp Plasmid
Kvantitet 25μ g
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Vektor pBR322