Läs mer
Invitrogen™ Plasmid pCMV ·SPORT-β tjej
Produktkod. 11563127
Change view
Kvantitet:
25μ g
Förpackningsstorlek:
25µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11563127 25μ g 25µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 11563127 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10586014
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Används som en positiv kontroll för att övervaka uttryck i eukaryota celler
  • Plasmiden innehåller reportergenen b-galaktosidas (b-gal) från E. coli klonad som Not I-fragment i plasmiden pCMV SPORT·1
  • Plasmiden innehåller också CMV-promotor uppströms om b-gal-genen, följt av SV40 t-intron och polyadenyleringssignal
  • b-laktamasgenen möjliggör selektion för ampicillinresistens i E. coli
Antikropps- och cellkulturproduktion, beta-galaktosidasanalyser, bioproduktion, konstitutivt uttryck/enzym- och proteinaktivitetsanalyser, däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, reporteranalyser
Beställningsinfo
Fraktskick: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveranstyp Transfektion
Promotor CMV
Produkttyp Plasmid
Reportern Gene Beta-Gal (lacZ)
Urvalsagent (eukaryot) Hold (Håll)
Innehåll och lagring Förvara vid +4 °C. Förvaras vid -20 °C under lång tid.
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Protein Tag Otaggad
Kvantitet 25μ g
Vektor pCMV
För användning med (applikation) Reporteranalyser, konstitutivt uttryck