Läs mer
Invitrogen™ Platinum™TaqDNA-polymeras
Produktkod. p-4919386
Change view
Antal reaktioner:
120 reaktioner
300 reaktioner
5000 reaktioner
600 reaktioner
Förpackningsstorlek:
120 reaktioner
300 reaktioner
5000 reaktioner
600 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10033232 120 reaktioner 120 reaktioner
10277202 300 reaktioner 300 reaktioner
10358742 600 reaktioner 600 reaktioner
10728473 5000 reaktioner 5000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10033232 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10966018
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Each box contains: Platinum Taq DNA Polymerase; 10X PCR Buffer (no magnesium chloride); 50mM magnesium chloride; KB Extender
Invitrogen Platinum Taq DNA-polymeras är ett bekvämt och pålitligt varmstart termostabilt DNA-polymeras för PCR som ger ökad specificitet jämfört med Taq DNA-polymeras.
Invitrogen Platinum Taq DNA-polymeras är ett bekvämt och pålitligt varmstarts-termostabilt DNA-polymeras för PCR som ger ökad specificitet jämfört med Taq DNA-polymeras. Enzymets varmstarts-egenskap ges av termolabila monoklonala antikroppar som gör Taq DNA-polymeras inaktivt fram till det initiala PCR-denatureringssteget, vilket förhindrar utvidgningen av icke-specifikt hybridiserade primers och förbättrar produktutbytet.
Varmstarts-segenskapen möjliggör bekväm reaktionsmontering vid rumstemperatur. Precis som med Taq DNA-polymeras har Platinum Taq DNA-polymeras en icke-mallberoende terminal transferasaktivitet som adderar en 3'-deoxiadenosin till produktändar och har en 5'- till 3'-exonukleasaktivitet. PCR-produkter genererade med Platinum Taq DNA-polymeras kan användas i samma nedströmsapplikationer utan protokollmodifieringar.
Funktioner
  • Bekväm reaktionsenhet vid rumstemperatur
  • 5' till 3' exonukleasaktivitet
  • Saknar 3' till 5' exonukleasaktivitet
Tillämpningar
  • Amplifiering av DNA från komplexa genomiska, virala och plasmidmallar
  • Varmstarts-PCR
  • RT-PCR
Anteckningar
  • För överlägsen PCR-prestanda rekommenderas nästa generations enzym Platinum II Taq varmstarts-DNA-polymeras.
  • Platinum II Taq varmstarts-DNA-polymeras är designad för universell primer-annealing och snabb, enkel PCR med sin unika kombination av innovativ buffert, högpresterande konstruerat Taq DNA-polymeras och överlägsen varmstarts-teknologi.
Beställningsinfo
Fraktskick: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Platinum Taq DNA-polymeras, 24μ L
• 10X PCR-buffert (utan magnesium), 1,25 ml
• 50 mM MgCl2 , 1 ml
• KB Extender, 1,25 mL
Förvaras vid -°10 C till -°30 C i en icke-frostfri frys.
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras Platinum Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
Exonukleasaktivitet 5' - 3'
Produkttyp DNA-polymeras
Kvantitet 120 reaktioner
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 120 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA