Läs mer
Invitrogen™ Platinum™TaqDNA-polymeras, High Fidelity
Produktkod. 10524253
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10524253 100 reaktioner 100 reaktioner
10665783 500 reaktioner 500 reaktioner
10675783 5000 reaktioner 5000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10524253 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11304011
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Platinum™ Taq DNA Polymerase High Fidelity (20μL, at 5U/μL) is supplied with a vial of 10X High Fidelity Buffer [600mM Tris-SO4 (pH 8.9), 180mM (NH4)2SO4] (1.25mL), and a vial of 50mM MgSO4 (1mL).
PlatinaTaq DNA-polymeras, High Fidelity, är idealiskt för amplifiering av DNA-fragment när höga utbyten och robust amplifiering krävs.
PlatinaTaq DNA-polymeras, High Fidelity, är idealiskt för amplifiering av DNA-fragment när höga utbyten och robust amplifiering krävs. High fidelity tillhandahålls av en blandning av platinaTaq DNA-polymeras och korrekturläsningsenzymet. PCR-specificiteten förbättras med inbyggd Platinum hot-start-teknik.
Platinas egenskaperTaq DNA-polymeras, High Fidelity
  • Större än sex gånger högre trohet änTaq DNA-polymeras
  • Amplifiering av fragment upp till 15 kb
  • Bekväm rumstemperatur reaktionsenhet
  • Ökad specificitet och utbyte
Användningsområden
  • Amplifiering av komplexa DNA-mallar
  • Amplifiering av virala och plasmidmallar
  • RT-PCR
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Platina Taq DNA Polymerase High Fidelity (1 x 20μ L vid 5 U/μ L)
• 10X High Fidelity-buffert (1 x 1,25 ml)
• 50 mM MgS04 (1 x 1 ml)
Förvara vid -10 °C till -30 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras Platina Taq DNA Polymerase High Fidelity
Reaktionshastighet Standard
Produkttyp DNA Polymerase High Fidelity
Kvantitet 100 rxns
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 6X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över Blandad
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre