Läs mer
Invitrogen™ Platinum™TaqDNA-polymeras, High Fidelity
Description
Includes
Platinum™ Taq DNA Polymerase High Fidelity (20μL, at 5U/μL) is supplied with a vial of 10X High Fidelity Buffer [600mM Tris-SO4 (pH 8.9), 180mM (NH4)2SO4] (1.25mL), and a vial of 50mM MgSO4 (1mL).
PlatinaTaq DNA-polymeras, High Fidelity, är idealiskt för amplifiering av DNA-fragment när höga utbyten och robust amplifiering krävs. High fidelity tillhandahålls av en blandning av platinaTaq DNA-polymeras och korrekturläsningsenzymet. PCR-specificiteten förbättras med inbyggd Platinum hot-start-teknik.
Platinas egenskaperTaq DNA-polymeras, High Fidelity
- Större än sex gånger högre trohet änTaq DNA-polymeras
- Amplifiering av fragment upp till 15 kb
- Bekväm rumstemperatur reaktionsenhet
- Ökad specificitet och utbyte
Användningsområden
- Amplifiering av komplexa DNA-mallar
- Amplifiering av virala och plasmidmallar
- RT-PCR
Order Info
Fraktsätt: Torr is
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | •Platina Taq DNA Polymerase High Fidelity (1 x 100μ L vid 5 U/μ L) • 10X High Fidelity-buffert (1 x 2,25 ml) • 50 mM MgS04 (1 x 1 ml) Förvara vid -10 °C till -30 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| Polymeras | Platina Taq DNA Polymerase High Fidelity |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Produkttyp | DNA Polymerase High Fidelity |
| Kvantitet | 500 rxns |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR |
| Trohet (mot Taq) | 6X |
| Show More |