Läs mer
Invitrogen™ Platinum™TaqDNA-polymeras, High Fidelity
Produktkod. p-4922143
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10524253
Brand: Invitrogen™ 11304011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Platinum™ Taq DNA Polymerase High Fidelity (20μL, at 5U/μL) is supplied with a vial of 10X High Fidelity Buffer [600mM Tris-SO4 (pH 8.9), 180mM (NH4)2SO4] (1.25mL), and a vial of 50mM MgSO4 (1mL).
PlatinaTaq DNA-polymeras, High Fidelity, är idealiskt för amplifiering av DNA-fragment när höga utbyten och robust amplifiering krävs.
PlatinaTaq DNA-polymeras, High Fidelity, är idealiskt för amplifiering av DNA-fragment när höga utbyten och robust amplifiering krävs. High fidelity tillhandahålls av en blandning av platinaTaq DNA-polymeras och korrekturläsningsenzymet. PCR-specificiteten förbättras med inbyggd Platinum hot-start-teknik.
Platinas egenskaperTaq DNA-polymeras, High Fidelity
  • Större än sex gånger högre trohet änTaq DNA-polymeras
  • Amplifiering av fragment upp till 15 kb
  • Bekväm rumstemperatur reaktionsenhet
  • Ökad specificitet och utbyte
Användningsområden
  • Amplifiering av komplexa DNA-mallar
  • Amplifiering av virala och plasmidmallar
  • RT-PCR
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Platina Taq DNA Polymerase High Fidelity (1 x 20μ L vid 5 U/μ L)
• 10X High Fidelity-buffert (1 x 1,25 ml)
• 50 mM MgS04 (1 x 1 ml)
Förvara vid -10 °C till -30 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras Platina Taq DNA Polymerase High Fidelity
Reaktionshastighet Standard
Produkttyp DNA Polymerase High Fidelity
Kvantitet 100 rxns
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 6X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över Blandad
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre