Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ PCR SuperMix
Produktkod. 10594853
:
5000 reactions
Produktkod. 10594853
Brand: Invitrogen™ 11306081
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Innehåll och lagring Platinum PCR SuperMix is supplied at 1.1X concentration to allow approximately 10% of the final reaction volume to be used for the addition of primer and template solutions. Reagents sufficient for 5000 amplification reactions of 50μL each are provided. Platinum PCR SuperMix Components: 22U/mL complexed recombinant Taq DNA polymerase with Platinum Taq Antibody, 22mM Tris-HCl (pH 8.4), 55mM KCl, 1.65mM MgCl2, 220μM dGTP, 220μM dATP, 220μM dTTP, 220μM dCTP, and stabilizers. 5000 rxns: 4 x 56.25mL
Kvantitet 5000 reactions
För användning med (applikation) RT-PCR
Antal reaktioner 5000
Hänga över 3'-A
Storlek (slutprodukt) 5kb or less