Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ PCR SuperMix High Fidelity
Produktkod. 10545013
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
5000 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10545013 100 reaktioner 100 reaktioner
10175622 5000 reaktioner 5000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10545013 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12532016
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Platinum PCR SuperMix High Fidelity is supplied at 1.1X concentration to allow approximately 10% of the final reaction volume to be used for the addition of primer and template solutions. Reagents sufficient for 100 amplification reactions of 50μL each are provided (4 x 1.125mL). Platinum PCR SuperMix High Fidelity Components: 22U/mL complexed recombinant Taq DNA polymerase, Pyrococcus species GB-D thermostable polymerase, and Platinum Taq Antibody; 66mM Tris-SO4 (pH 8.9); 19.8mM (NH4)2SO4; 2.4mM MgSO4; 220μM dNTPs; and stabilizers.
Kräver
Mall och primers
Platinum PCR SuperMix, High Fidelity, är en färdig att använda blandning av DNA-polymeras, salter, magnesium och dNTP för effektiv PCR-amplifiering.
Platinum PCR SuperMix, High Fidelity, är en färdig att använda blandning av DNA-polymeras, salter, magnesium och dNTP för effektiv PCR-amplifiering. Platinum PCR SuperMix är designad för högspecificitet och högfientlig DNA-amplifiering och reducerar reaktionsinställningstiden och kräver endast tillägg av mall och primer.
High fidelity tillhandahålls av en blandning avTaq DNA-polymeras och den korrekturläsande Pyrococcus -arten GB-D-polymeras. Hög specificitet uppnås genom anti-Taq antikroppar, vilket möjliggör automatisk varmstart-PCR.
Fördelar med Platinum PCR SuperMix, High Fidelity
  • Sex gånger högre trohet änTaq DNA-polymeras
  • Förstärker fragment upp till 15 kb
  • Minimerar PCR-optimering
  • Rumstemperatur reaktionsenhet
Användningsområden
  • High-fidelity PCR
  • Kloning
  • Mutagenes
Anteckningar
  • Platinum PCR SuperMix, High Fidelity, producerar produkter som är blandade trubbiga och 3-A'-ändar; dock kommer majoriteten av ändarna att ha 3-A' överhäng.
  • Varmstartsförmåga ökar specificiteten och utbytet och möjliggör rumstemperaturreaktionsmontering.
Beställningsinfo
Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1.1X
Innehåll och lagring Platinum PCR SuperMix High Fidelity (4 x 1,125 ml)
Förvaras vid -°20 C i en icke-frostfri frys.
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras Platina Taq DNA Polymerase High Fidelity
Reaktionshastighet Standard
Kvantitet 100 rxns
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 6X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över Blandad
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Storlek (slutprodukt) 15 kb eller mindre