Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ Kvantitativ PCR SuperMix-UDG
Produktkod. 10543283
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10543283 500 reaktioner 500 reaktioner
10432502 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10543283 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11730025
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
2X concentration [40mM Tris-HCl (pH 8.4), 100mM KCl, 6mM MgCl2 , 400μM dATP, 400μM dCTP, 400μM dGTP, 800μM dUTP, 40 units/mL UDG, 60 units/ml Platinum™ Taq DNA Polymerase, stabilizers], vial of 50mM MgCl2
Är en bruksfärdig blandning för kvantitativ DNA-amplifiering med hög specificitet i realtid, innehållande UDG för att förhindra överföringskontamination (1,2).
  • Mycket känslig och specifik
  • Tillåter rumstemperatur reaktionsmontering
  • Lätt att använda: lägg bara till mall och fluorogena primers eller prober för detektion
  • Inkluderar en injektionsflaska med 50 mM MgCl 2 för att rymma en mängd olika primer/mall PCR-system
  • Kompatibel med de flesta realtidsinstrument
Beställningsinfo
Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar. Leveransvillkor: Torris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Platinum™ Kvantitativ PCR SuperMix-UDG tillhandahålls i en 2X koncentration [40 mM Tris-HCl (pH 8,4), 100 mM KCl, 6 mM MgCl2 , 400μ M dATP, 400μ M dCTP, 400μ M dGTP, 800μ M dUTP, 40 enheter/ml UDG, 60 enheter/ml Platinum™Taq DNA-polymeras, stabilisatorer]. En injektionsflaska med 50 mM MgCl2 tillhandahålls också. Förvara vid -20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7500 System, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ
Produktlinje Platina
Produkttyp Kvantitativ PCR SuperMix-UDG
Kvantitet 500 reaktioner
Frakt skick Torr is
Tillräckligt för 500 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 500 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA