Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ Kvantitativ PCR SuperMix-UDG m/ROX
Produktkod. 11528656
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11528656
Brand: Invitrogen™ 11743100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Platinum™ Kvantitativ PCR SuperMix-UDG med ROX; Magnesiumklorid (50 mM)
qPCR SuperMixes med ROX för ABI instrument är färdiga att använda reaktionsblandningar för högspecificitet, realtidsamplifiering av cDNA, genomiskt DNA eller plasmid-DNA.
qPCR SuperMixes med ROX finns i två format:
  • Platinum™ SYBR™ Grön qPCR SuperMix-UDG med ROX ger ett känsligt, kostnadseffektivt system för PCR-detektion i realtid med SYBR™ Grönt färgar jag
  • Platinum™ qPCR SuperMix-UDG med ROX erbjuder överlägsen prestanda med antingen fluorogena primers (t.ex. LUX™ Primers) eller sondbaserade detektionssystem (t.ex. TaqMan™ )
Beställningsinfo
Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. Leveransvillkor: Torris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •2x 1,25 ml Platinum™ Kvantitativ PCR SuperMix-UDG med ROX
• 1 ml magnesiumklorid (50 mM)
Förvara vid -°20 C i mörker.
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Platinum Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System
Produktlinje Platinum
Produkttyp Kvantitativ PCR SuperMix-UDG
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Torr is
Tillräckligt för 100 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck
Trohet (mot Taq) 2 X
Antal reaktioner 100 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA
Volym 2.5 mL