Läs mer
Invitrogen™ CellsDirect™ One-Step qRT-PCR Kit med ROX , för ABI 7000, 7300, 7700 och 7900(HT ) instrument
Beskrivning
De CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit levererar mycket känsliga och specifika realtids qPCR-resultat direkt från celler, utan behov av ett RNA-reningssteg.
Effektivisera ditt arbetsflöde
I traditionell realtids kvantitativ RT-PCR (qRT-PCR) isolerar man först RNA från celler i en tidskrävande procedur som kan leda till förlust av material. Med hjälp av CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit, lyserar du cellerna och lägger till hela lysatet direkt till en enstegs qRT-PCR-reaktion med minimal hantering och provförlust.
Idealisk för din qRT-PCR-applikation
CellsDirect Tekniken är validerad för genuttrycksstudier som involverar begränsade prover och är lämplig för validering av RNAi-nedbrytningar. CellsDirect One-Step qRT-PCR-kit är särskilt värdefulla för applikationer med hög genomströmning genom att eliminera kostsamma, tidskrävande RNA-reningssteg. De CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit kan också användas för att detektera genomiska DNA-mål.
CellsDirect One-Step qRT-PCR-kit kan användas tillsammans med hydrolyssonder (t.ex. TaqMan™ ) eller LUX™ fluorogena primers.
- Effektivitet : Erbjuder betydande tids- och kostnadsbesparingar för ökad genomströmning
- Bekvämlighet : Enzymmix innehåller båda SuperScript™ III Omvänd Transcriptase och Platinum™Taq DNA-polymeras
- Känslighet : Inget separat RNA-isoleringssteg ökar känsligheten genom att minimera provförlusten
- Brett upptäcktsområde : Upptäck mål från prover från en enda cell till 10 000 celler
- Mångsidighet : Kompatibel med en mängd olika cellinjer och prover som samlats in av Laser Capture Microdissection (LCM)
- För användning med ABI 7000, 7300, 7700 och 7900(HT ) instrument
Detta kit innehåller 2X Reaction Mix innehållande ROX™ Referensfärgämne. Ett likvärdigt kit som innehåller ett separat rör av ROX Reference Dye, finns också.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | •Återsuspensionsbuffert, 10 ml • Lysis Enhancer, 1 ml • 1 U/μ L DNase I, amplifieringsgrad, 2 x 1,25 ml • 10X DNase I-buffert, 800μ L • 25 mM EDTA, 2 x 1 ml • SuperScript™ III RT/Platinum™ Taq Blanda, 500μ L • 2X Reaktionsblandning med ROX™ 12,5 ml • 50 mM MgS04 , 1 ml • DEPC-behandlat vatten, 12,5 ml • 10 ng/μ L HeLa totalt RNA, 10μ L Satsen skickas på torris och bör förvaras vid -20 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, QuantStudio 3 och 5 system, QuantStudio 6 och 7 Pro-system, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex-system |
| Produktlinje | CellsDirect, Platinum, SuperScript |
| Kvantitet | 500 reaktioner |
| För användning med (applikation) | RT-PCR |
| Antal reaktioner | 500 reaktioner |
| Provtyp | Celler |