Läs mer
SuperScript™, Platinum™ SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit med ROX
Beskrivning
Innehåller
SuperScript™ III/Platina™ Taq Blanda, 2X Reaktionsblandning med ROX och 1 ml magnesiumsulfat (50 mM). Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
One-Step qRT-PCR-kit med ROX kombinera de mest kraftfulla teknikerna för omvänt transkriptas och DNA-polymeras för att leverera exakt och exakt analys av genuttryck i ett bekvämt, högkapacitetsformat i ett steg. One-Step qRT-PCR-kit med ROX omfatta SuperScript™ III Omvänd Transcriptase som ger högre utbyten av cDNA i full längd för bredare genrepresentation, Platinum™ Taq DNA-polymeras som aktiveras snabbare och mer fullständigt än andra hot-start enzymer för att leverera känsligare amplifiering och ROX referensfärgämne förblandat i optimal koncentration för ABI instrument
- SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Grön One-Step qRT-PCR Kit ger ett mycket effektivt, kostnadseffektivt qRT-PCR-system med SYBR Grön I upptäckt
- SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit ger känslig, specifik detektion för användning med LUX™ fluorogena primers eller dubbelmärkta prober (t.ex TaqMan™ )
Beställningsinfo
Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •500μ L SuperScript™ III/Platina™Taq Blanda • 12,5 mL 2X Reaktionsblandning med ROX • 2x 1 mL magnesiumsulfat (50 mM) Förvara komponenter i mörker vid -20 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| Polymeras | Platinum Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System |
| Produktlinje | Platinum , SuperScript |
| Produkttyp | Ettstegs-qRT-PCR-sats |
| Kvantitet | 500 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |