Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ III One-Step RT-PCR-system med Platinum™Taq DNA-polymeras
Produktkod. 10464022
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
25 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
25 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10464022 25 reaktioner 25 reaktioner
10082922 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10464022 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12574018
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
SuperScript III ettstegs-RT-PCR-systemet med Platinum Taq DNA-polymeras är designat för känslig, reproducerbar slutpunktsdetektion och analys av RNA-molekyler med RT-PCR.
SuperScript III One-Step RT-PCR-systemet med Platinum Taq DNA-polymeras är utformat för känslig, reproducerbar ändpunktsdetektion och analys av RNA-molekyler med RT-PCR. Med denna praktiska enstegsformulering kan du utföra både cDNA-syntes och PCR-amplifiering i ett enda rör med genspecifika primers och mål-RNA från antingen total-RNA eller mRNA. Systemet använder en blandning av SuperScript III Reverse Transcriptase - och Platinum-DNA-polymeras Taq i en optimerad reaktionsbuffert, och det kan detektera ett brett spektrum av RNA-mål, från 200 bp till 4,5 kb. Mängden startmaterial kan variera från 0,01 pg till 1 μg av totalt RNA.
Viktiga fördelar med SuperScript III One-Step RT-PCR-systemet med Platinum Taq DNA-polymeras
  • Känslig detektion ner till 0,01 pg totalt RNA
  • Bekvämt ettstegsformat för ökad hastighet, bekvämlighet och mindre variation i reaktion till reaktion
  • SuperScript III RT för cDNA-syntes upp till 55 °C, för mer specifik priming med genspecifika primers
  • Amplicon-storlekskompatibel – detektion av mål upp till 4,5 kb i längd för större flexibilitet
SuperScript III Baksida Transcriptase
SuperScript III Reverse Transcriptase är en version av M-MLV RT som har konstruerats för att minska RNas-H-aktiviteten och ge ökad termisk stabilitet. Enzymet kan syntetisera cDNA vid ett temperaturintervall på 45 ––60 °C, vilket ger ökad specificitet, högre utbyte av cDNA och mer fulllängdsprodukt än andra omvända transkriptaser. Eftersom SuperScript III RT inte hämmas signifikant av ribosomalt och transfer-RNA kan det användas för att syntetisera cDNA från totalt RNA.
Platinum-DNA-polymeras Taq
Platinum Taq DNA-polymeras är rekombinant Taq DNA-polymeras komplexerat med en proprietär antikropp som blockerar polymerasaktiviteten vid omgivningstemperaturer. Aktiviteten återställs efter denatureringssteget i PCR-cykling vid 94 °C, vilket ger en automatisk 'hot start' i PCR för ökad känslighet, specificitet och avkastning.
Notera: Detta kit har optimerats för slutpunktens RT-PCR. För RT –qPCR i denna produktlinje, använd SuperScript III Platinum One –Step Quantitative RT-PCR System.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • SuperScript III RT/Platinum Taq Mix, 50μ L
• 2X reaktionsblandning, 1 ml
• Magnesiumsulfat, 500μ L (5 mM)
Butik på– 10 till– 30 °C.
Detektionsmetod Gelelektrofores
Formatera Ettstegs-RT-PCR-system
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras Platinum Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet 30 min.
Teknik 1-stegs-RT-PCR
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Kvantitet 25 rxns
Omvänt transkriptas SuperScript III
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Torr is
Slutlig produkttyp PCR-amplifierat cDNA
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 25 reaktioner
Reaktionsformat Förblandade komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 4,5 kb
Utgångsmaterial RNA