Läs mer
Invitrogen™ Exponent™ III ettstegs-RT-PCR-system med Platinum™Taq High Fidelity DNA-polymeras
Produktkod. p-4926547
Antal reaktioner:
100 reaktioner
25 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
25 reaktioner
Produktkod. 10092922
Brand: Invitrogen™ 12574030
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
SuperScript III ettstegs-RT-PCR-system med Platinum Taq High Fidelity är designat för bekväm slutpunktsdetektion och analys av RNA-molekyler genom ettstegs-RT-PCR.
SuperScript III ettstegs-RT-PCR-system med Platinum Taq High Fidelity är designat för bekväm slutpunktsdetektion och analys av RNA-molekyler genom ettstegs-RT-PCR. Denna enstegsformulering möjliggör att både cDNA-syntes och PCR-amplifiering kan utföras i ett enda rör med hjälp av genspecifika primrar och mål-RNA från antingen totalt RNA eller mRNA. Det möjliggör också detektering av ett brett spektrum av RNA-mål (upp till 10 kb långa) vid varierande koncentrationer (1 pg till 1μ g av totalt RNA). Detta system består av två huvudkomponenter: SuperScript III RT/Platinum Taq High Fidelity enzymmix och 2X reaktionsmix.
SuperScript III RT hämmas inte signifikant av ribosomalt och transfer-RNA och kan användas för att syntetisera cDNA från totalt RNA. Platinum Taq DNA-polymeras High Fidelity är en enzymblandning som består av rekombinant Taq DNA-polymeras, Pyrococcus-–arter GB D-polymeras och Platinum Taq-antikroppar, som blockerar polymerasaktivitet vid omgivningstemperaturer vilket möjliggör varmstarts-PCR.
2X-reaktionsblandningen består av ett patenterat buffertsystem optimerat för omvänd transkription och PCR-amplifiering, Mg 2+ optimerat för universell användning, deoxiribonukleotidtrifosfater och stabilisatorer.
SuperScript III ettstegs-RT-PCR-systemet med Platinum Taq High Fidelity erbjuder:
  • High-fidelity slutpunktsdetektion och analys av RNA-molekyler med RT-PCR
  • PCR-amplifiering och cDNA-syntes i ett enda rör
  • Detektion av ett brett spektrum av RNA-mål från 300 bp till 10 kb
  • Ökad specificitet med ett brett cDNA-syntestemperaturområde på 45−60°C
Obs:
För överlägsen ettstegs-RT-PCR-prestanda rekommenderar vi SuperScript IV ettstegs-RT-PCR-system (kat.nr 12594025) eller SuperScript IV ettstegs-RT-PCR-system med ezDNase (kat.nr 12595025). SuperScript IV ettstegs-RT-PCR-system kombinerar den höga processiviteten hos SuperScript IV omvänt transkriptas med den höga troheten hos Platinum SuperFi DNA-polymeras för att ge oöverträffat produktutbyte, specificitet och känslighet på kortare tid och för ett brett målområde, även med suboptimalt rena RNA-prover.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • SuperScript III RT/Platinum Taq High Fidelity enzymmix (25 μl)
• 2X reaktionsblandning (1 ml)
• 5 mM magnesiumsulfat (500 μl)
Förvara i– 10 till– 30 °C.
Detektionsmetod Gelelektrofores
Formatera Ettstegs-RT-PCR-system
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras Platinum Taq High Fidelity
Reaktionshastighet 30 min.
Teknik 1-stegs-RT-PCR
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Kvantitet 25 rxns
Omvänt transkriptas SuperScript III
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Torr is
Slutlig produkttyp PCR-amplifierat cDNA
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 25 reaktioner
Reaktionsformat Förblandade komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 10 kb
Utgångsmaterial RNA