Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ One-Step RT-PCR-system med Platinum™Taq DNA-polymeras
Produktkod. 10606343
Change view
Kvantitet:
100 rxns
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10606343 100 rxns 100 reaktioner
1 options
Produktkod. 10606343 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10928042
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Exponent One-Step RT-PCR-system med platina Taq DNA Polymerase är designat för bekväm slutpunktsdetektion och analys av RNA-molekyler med RT-PCR.
Exponent One-Step RT-PCR-system med platina Taq DNA Polymerase är designat för bekväm slutpunktsdetektion och analys av RNA-molekyler med RT-PCR. Detta system kombinerar RT/Platinum Taq blandning och 2X reaktionsblandning. De RT/Platinum Taq mix innehåller en blandning av SuperScript II Reverse Transcriptase och platina Taq DNA-polymeras. 2X-reaktionsblandningen består av ett proprietärt buffertsystem optimerat för omvänd transkription och PCR-amplifiering, Mg 2+ optimerat för universell användning, deoxiribonukleotidtrifosfater och stabilisatorer.
Alla komponenter för cDNA-syntes och PCR kombineras i ett enda rör med genspecifika primrar och mål-RNA. Omvänd transkription följer automatiskt PCR-cykling utan ytterligare steg.
Obs: För överlägsen ettstegs RT-PCR-prestanda rekommenderar vi SuperScript IV One-Step RT-PCR-system (kat. nr. 12594025) eller SuperScript IV One-Step RT-PCR-system med ezDNase (Kat. nr. 12595025). SuperScript IV One-Step RT-PCR-systemet kombinerar den höga processiviteten hos SuperScript IV Reverse Transcriptase med Platinums högtrohet SuperFi DNA-polymeras för att ge oöverträffade produktutbyten, specificitet och känslighet på kortare tid och för ett brett målområde, även med suboptimalt rena RNA-prover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
•SuperScript II RT/Platinum Taq DNA-polymerasblandning (100μ L)
• 2X reaktionsblandning (3 x 1 mL)
• 5 mM magnesiumsulfat (500μ L)
• 50 mM magnesiumsulfat (1 mL)
Butik på– 20 °C.
Detektionsmetod Gelelektrofores
Formatera Sats
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras Platinum Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet 30 till 50 min.
Teknik 1-stegs-RT-PCR
Optimal reaktionstemperatur 55 °C till 60 °C
Kvantitet 100 rxns
Omvänt transkriptas SuperScript II
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Våt is
Slutlig produkttyp PCR-amplifierat cDNA
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Reaktionsformat mastermix
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 7 kb
Utgångsmaterial RNA