Läs mer
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Grön qPCR SuperMix-UDG
Beskrivning
Innehåller
Platinum SYBR Green qPCR SuperMix-UDG (2 × 1.25mL), 50mM Magnesium Chloride (1mL), ROX Reference Dye (100μL), 20X BSA (300μL)
SuperMix-formatet kombinerar amplifierings- och detektionsreagenser till en färdig blandning för att göra installationen enkel och säkerställa reproducerbara resultat.
- Platinum™ Taq DNA-polymeras för känslig amplifiering från så få som 10 kopior av mål
- 100 % dUTP och UDG enzym för överlägsen kontroll av överförd kontaminering, vilket sparar tid genom att minska antalet misslyckade experiment
- Separata rör av ROX referensfärg och BSA för enkel optimering på 96-brunnars plattor och glaskapillärrörsinstrument
- SYBR™ Green I dye för enkel och enkel upptäckt av realtidsprodukt
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • Platinum™ SYBR™ Grön qPCR SuperMix-UDG (12,5 ml) • 50 mM magnesiumklorid (2x 1 ml) • ROX Referensfärgämne (500μ L) • 20X BSA (1,3 ml) Tillräckligt med reagens tillhandahålls för 500 reaktioner av 50μ L vardera. Förvaras vid -20 °C. |
| Detektionsmetod | SYBR |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, GeneAmp 5700, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, Cepheid SmartCycler , BioRad iCycler iQ |
| Produktlinje | Platina, SYBR |
| Produkttyp | Realtids-PCR SYBR mastermix |
| Visa mer |