Läs mer
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Grön qPCR SuperMix-UDG
Produktkod. p-4927007
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
500 reaktioner
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10633863
Brand: Platinum™, SYBR™ 11733046
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Platinum SYBR Green qPCR SuperMix-UDG (2 × 1.25mL), 50mM Magnesium Chloride (1mL), ROX Reference Dye (100μL), 20X BSA (300μL)
Ger ett känsligt och bekvämt system för PCR-detektion i realtid med SYBR™ Grönt färgar jag.
SuperMix-formatet kombinerar amplifierings- och detektionsreagenser till en färdig blandning för att göra installationen enkel och säkerställa reproducerbara resultat.
  • Platinum™ Taq DNA-polymeras för känslig amplifiering från så få som 10 kopior av mål
  • 100 % dUTP och UDG enzym för överlägsen kontroll av överförd kontaminering, vilket sparar tid genom att minska antalet misslyckade experiment
  • Separata rör av ROX referensfärg och BSA för enkel optimering på 96-brunnars plattor och glaskapillärrörsinstrument
  • SYBR™ Green I dye för enkel och enkel upptäckt av realtidsprodukt
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Platinum™ SYBR™ Grön qPCR SuperMix-UDG (12,5 ml)
• 50 mM magnesiumklorid (2x 1 ml)
• ROX Referensfärgämne (500μ L)
• 20X BSA (1,3 ml)
Tillräckligt med reagens tillhandahålls för 500 reaktioner av 50μ L vardera. Förvaras vid -20 °C.
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, GeneAmp 5700, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, Cepheid SmartCycler , BioRad iCycler iQ
Produktlinje Platina , SYBR
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 500 reaktioner
Frakt skick Torr is
Tillräckligt för 500 reaktioner av 50μ L vardera
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 500 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA
Volym 12.5 mL