Läs mer
Platinum™, SYBR™ GreenER™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix för iCycler™ Instrument
Beskrivning
Innehåller
Hot-start Taq DNA polymerase, SYBR GreenER fluorescent dye, fluorescein, MgCl2, dNTPs (with dUTP instead of dTTP), UDG, and stabilizers
De SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix-kit inkluderar ett dsDNA-bindande färgämne som producerar en ljusare signal och betydligt mindre PCR-hämning, för förbättrad qPCR-prestanda över ett brett dynamiskt område.
Konsekvent specificitet och lågkopiadetektion: De SYBR™ GreenER™ qPCR-reagenssystem minimerar bildningen av ospecifika produkter, inklusive primer-dimerer, för större noggrannhet över ett brett spektrum av mål. Tillförlitligheten av SYBR™ GreenER™ qPCR-reagenssystem översätter också till större känslighet. Med SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix, du kan konsekvent detektera färre än 10 kopior av ett mål i genomiskt DNA.
- De SYBR™ GreenER™ Systemet är speciellt framtaget för att erbjuda den bästa känsligheten, specificiteten och reproducerbarheten
- Ett nytt dsDNA-bindande färgämne - uppvisar en ljusare signal för ökad känslighet och mindre PCR-hämning än originalet SYBR™ Grön I, samtidigt som du använder samma instrumentfilter och inställningar
- Ett optimerat buffertsystem - förbättrar känsligheten och ger utmärkt långsiktig stabilitet
- Uracil-DNA-glykosylas - minskar överföringskontamination i qPCR
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | 2X SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix för iCycler™ instrumentet innehåller: varmstart Taq DNA-polymeras, SYBR™ GreenER™ fluorescerande färgämne, fluorescein, MgCl2 , dNTPs (med dUTP istället för dTTP), UDG och stabilisatorer. Förvaras vid 4 °C vid mottagandet. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. |
| Detektionsmetod | SYBR |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ , BioRad iQ5 |
| Produktlinje | Platina , SYBR GreenER |
| Produkttyp | Realtids-PCR SYBR mastermix |
| Visa mer |