Läs mer
Platinum™, SYBR™ GreenER™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix för iCycler™ Instrument
Produktkod. 10399462
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10399462
Brand: Platinum™, SYBR™ GreenER™ 11761100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Hot-start Taq DNA polymerase, SYBR GreenER fluorescent dye, fluorescein, MgCl2, dNTPs (with dUTP instead of dTTP), UDG, and stabilizers
Inkorporera den senaste högpresterande teknologin för att tillhandahålla de mest tillförlitliga genuttrycksdata från din iCycler iQ™ eller MyiQ™ instrument.
De SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix-kit inkluderar ett dsDNA-bindande färgämne som producerar en ljusare signal och betydligt mindre PCR-hämning, för förbättrad qPCR-prestanda över ett brett dynamiskt område.
Konsekvent specificitet och lågkopiadetektion: De SYBR™ GreenER™ qPCR-reagenssystem minimerar bildningen av ospecifika produkter, inklusive primer-dimerer, för större noggrannhet över ett brett spektrum av mål. Tillförlitligheten av SYBR™ GreenER™ qPCR-reagenssystem översätter också till större känslighet. Med SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix, du kan konsekvent detektera färre än 10 kopior av ett mål i genomiskt DNA.
  • De SYBR™ GreenER™ Systemet är speciellt framtaget för att erbjuda den bästa känsligheten, specificiteten och reproducerbarheten
  • Ett nytt dsDNA-bindande färgämne - uppvisar en ljusare signal för ökad känslighet och mindre PCR-hämning än originalet SYBR™ Grön I, samtidigt som du använder samma instrumentfilter och inställningar
  • Ett optimerat buffertsystem - förbättrar känsligheten och ger utmärkt långsiktig stabilitet
  • Uracil-DNA-glykosylas - minskar överföringskontamination i qPCR
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring 2X SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix för iCycler™ instrumentet innehåller: varmstart Taq DNA-polymeras,
SYBR™ GreenER™ fluorescerande färgämne, fluorescein, MgCl2 , dNTPs (med dUTP istället för dTTP), UDG och stabilisatorer.
Förvaras vid 4 °C vid mottagandet. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Detektionsmetod SYBR
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ , BioRad iQ5
Produktlinje Platina , SYBR GreenER
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Torr is
Tillräckligt för 100 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 100 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA