Läs mer
Platinum™, SYBR™ GreenER™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix Universal
Produktkod. 10543533
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10543533
Brand: Platinum™, SYBR™ GreenER™ 1176202K
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
2X SYBR GreenER qPCR SuperMix and a separate tube of ROX reference dye
Inkorporera den senaste högpresterande teknologin för att tillhandahålla de mest tillförlitliga genuttrycksdata på en mängd olika plattformar inklusive ABI 7500, Corbett Rotor-Gene™ etc.
SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMixes Universal innehåller den senaste högpresterande teknologin för att tillhandahålla de mest tillförlitliga genuttrycksdata på en mängd olika plattformar, inklusive ABI 7500, Corbett Rotor-Gene™ , MJ Chromo4™ och Opticon™ , och Stratagene instrument. De SYBR™ GreenER™ Systemet är speciellt framtaget för att erbjuda den bästa känsligheten, specificiteten och reproducerbarheten med. Ett nytt dsDNA-bindande färgämne uppvisar en ljusare signal för ökad känslighet och mindre PCR-hämning än originalet SYBR™ Grön I, samtidigt som du använder samma instrumentfilter och inställningar. Ett optimerat buffertsystem förbättrar känsligheten och ger utmärkt långtidsstabilitet. Uracil-DNA-glykosylas minskar överföringskontamination i qPCR.
Åtta cDNA-mål och åtta genomiska DNA-mål amplifierades från 1 ng cDNA respektive 6 pg gDNA på ABI PRISM™ 7900HT sekvensdetektionssystem som använder SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix för ABI PRISM™ instrument. För alla 16 mål var detektionen positiv i närvaro av mall men negativ för alla kontroller utan mall.
  • De SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix-kit inkluderar ett nytt dsDNA-bindande färgämne som producerar en ljusare signal och betydligt mindre PCR-hämning, för förbättrad qPCR-prestanda över ett brett dynamiskt område
Konsekvent specificitet och lågkopiadetektion:
  • De SYBR™ GreenER™ qPCR-reagenssystem minimerar bildningen av ospecifika produkter, inklusive primer-dimerer, för större noggrannhet över ett brett spektrum av mål
  • Tillförlitligheten av SYBR™ GreenER™ qPCR-reagenssystem översätter också till större känslighet
  • Med SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix, du kan konsekvent upptäcka färre än 10 kopior av ett mål i genomiskt DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix Universal innehåller:
2X SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix och ett separat rör av ROX referensfärgämne. Förvara vid +4 °C vid mottagandet. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7500 System, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P , MJ Chromo4 , MJ Opticon
Produktlinje Platina , SYBR GreenER
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 2,000 reactions
Tillräckligt för 2000 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 2000 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA