Läs mer
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Grön One-Step qPCR Kit med ROX
Produktkod. 11588656
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11588656
Brand: SuperScript™, Platinum™, SYBR™ 11746100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kombinera en kraftfull omvänt transkriptas- och DNA-polymerasteknologi för att leverera exakt och korrekt analys av genuttryck.
One-Step qRT-PCR-kit med ROX kombinera de mest kraftfulla teknikerna för omvänt transkriptas och DNA-polymeras för att leverera exakt och exakt analys av genuttryck i ett bekvämt, högkapacitetsformat i ett steg. SuperScript™ III Omvänd Transcriptase producerar högre utbyten av cDNA i full längd för bredare genrepresentation. Platinum™ Taq DNA-polymeras aktiveras snabbare och mer fullständigt än andra hot-start enzymer för att leverera känsligare amplifiering. ROX referensfärgämne förblandat i optimal koncentration för ABI instrument.
  • Ger ett mycket effektivt, kostnadseffektivt qRT-PCR-system med SYBR Grön I upptäckt
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Detektionsmetod SYBR
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System
Produktlinje Platina , SYBR , SuperScript
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Torr is
Tillräckligt för 100 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 100 reaktioner
Provtyp RNA