Läs mer
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Grön One-Step qPCR Kit med ROX
Beskrivning
One-Step qRT-PCR-kit med ROX kombinera de mest kraftfulla teknikerna för omvänt transkriptas och DNA-polymeras för att leverera exakt och exakt analys av genuttryck i ett bekvämt, högkapacitetsformat i ett steg. SuperScript™ III Omvänd Transcriptase producerar högre utbyten av cDNA i full längd för bredare genrepresentation. Platinum™ Taq DNA-polymeras aktiveras snabbare och mer fullständigt än andra hot-start enzymer för att leverera känsligare amplifiering. ROX referensfärgämne förblandat i optimal koncentration för ABI instrument.
- Ger ett mycket effektivt, kostnadseffektivt qRT-PCR-system med SYBR Grön I upptäckt
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Detektionsmetod | SYBR |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System |
| Produktlinje | Platina , SYBR , SuperScript |
| Produkttyp | Realtids-PCR SYBR mastermix |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Visa mer |