Läs mer
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Grön One-Step qRT-PCR-kit
Beskrivning
Innehåller
100μL SuperScript III RT/Platinum Taq Mix; 2 x 1.25mL 2X SYBR Green Reaction Mix; 1mL Magnesium Sulfate (50mM); 100μL ROX Reference Dye (25μM); 300μL 20X Bovine Serum Albumin (1mg/mL)
De SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit ger känslig, specifik detektion med fluorogena primrar och prober, medan SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Grön One-Step qRT-PCR Kit erbjuder enkelheten och bekvämligheten av SYBR™ Grön I upptäckt.
- Kit kombinerar de mest kraftfulla teknikerna för omvänt transkriptas och DNA-polymeras för att leverera exakt och korrekt analys av genuttryck i ett bekvämt ettstegsformat
- De SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Grön One-Step qRT-PCR Kit erbjuder enkelheten och bekvämligheten av SYBR™ Grön I upptäckt
- SuperScript™ III RT för cDNA-syntes med högre temperatur för större framgång med svår sekundär RNA-struktur
- Platinum™TaqDNA-polymeras med hot-start-teknologi för förbättrad specificitet
- LUX™ Fluorogena primers eller dubbelmärkta fluorogena prober för överlägsen detektionsprestanda
- SYBR™ Green I dye för enkel och bekväm upptäckt
- Validerad prestanda på flera instrumentplattformar i realtid, inklusive rotorbaserade system
- Förvara alla komponenter vid -°20 °C (-80 C för långtidsförvaring)
- ROX Referensfärg måste förvaras mörkt
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •100μ l SuperScript™ III RT/Platinum™Taq Blanda • 2x 1,25 ml 2X SYBR™ Green Reaction Mix • 1 ml magnesiumsulfat (50 mM) • 100μ l ROX Referensfärgämne (25μ M) • 300μ l 20X bovint serumalbumin (1 mg/ml) Förvara alla komponenter vid -°20 °C (-80 C för långtidsförvaring). ROX Referensfärg måste förvaras mörkt. |
| Detektionsmetod | SYBR |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7500 System, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ |
| Produktlinje | Platina , SYBR , SuperScript |
| Produkttyp | Ettstegs-qRT-PCR-sats |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |