Läs mer
Platinum™, ThermoScript™ Platinum™ Kvantitativ RT-PCR ThermoScript™ One-Step System
Beskrivning
Innehåller
ThermoScript RT/Platinum Taq mix, and 2X ThermoScript reaction mix (buffer containing 0.4mM of each dNTP, 6mM MgSO4 ), vial of 50mM MgSO4
Detta kit ger Platinum™ Taq DNA polymeras, ThermoScript RT-polymeras och en injektionsflaska med 50 mM MgSO4
Beställningsinfo
Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Platinum™ Kvantitativ RT-PCR ThermoScript™ One-Step Systemet innehåller ThermoScript™ RT/Platinum™Taq blanda och 2X ThermoScript™ reaktionsblandning (en buffert innehållande 0,4 mM av varje dNTP, 6 mM MgS04 ). En flaska med 50 mM MgS04 tillhandahålls också. Förvara vid -20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Produktlinje | Platina , ThermoScript |
| Produkttyp | RT-PCR One-Step System |
| Kvantitet | 500 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| Tillräckligt för | 500 reaktioner |
| Visa mer |