Läs mer
Invitrogen™ pLenti6/TR Vector Kit
Produktkod. 10297092
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10297092 1 Kit 5g
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10297092 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V48020
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
pLenti6/TR Vector Kit innehåller μ20 g pLenti6/TR vektor och 50 mg Blasticidin.
Gör stabila cellinjer som uttrycker höga nivåer av tetracyklinrepressorprotein (TR) under kontroll av CMV-promotorn
Denna vektor innehåller element som möjliggör förpackning av konstruktionen till lentivirala partiklar och Blasticidin-resistensmarkören för val av stabila cellinjer. pLenti6/TR-vektorn är designad för användning med BLOCK-iT™ Inducerbart H1 lentiviralt RNAi-system, BLOCK-iT Inducerbar H1 RNAi Entry Vector Kit, och ViraPower™ T-REx™ Lentiviralt uttryckssystem.
Lentiviralt shRNA och miRNA, däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, RNAi, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, reglerat uttryck, virusgenleverans, virusbaserad RNAi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp RNAi Expression Vector Kit
Innehåll och lagring pLenti6/TR Vector Kit innehåller 20 stμ g pLenti6/TR-vektor och 50 mg Blasticidin. Förvara vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Kloningsmetod Gateway™
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Leveranstyp Lentiviral
Urvalsagent (eukaryot) Blasticidin
Vektor pLenti
Promotor CMV
Formatera Kit
Produktlinje BLOCK-iT
För användning med (applikation) Viralt uttryck
Kvantitet 1 Kit