Läs mer
Invitrogen™ PLUS™ Reagens
Beskrivning
Innehåller
Innehåller en injektionsflaska (0,85 ml) PLUS reagens.
- Vissa kunder tycker att när man använder PLUS-reagens behövs mindre optimering av DNA-koncentrationen för att uppnå hög transfektionsprestanda
- Tillsats av PLUS-reagens kan också minska mängden DNA och lipid som krävs med ungefär hälften jämfört med enbart lipid
- PLUS Reagent designades speciellt för att utöka arrayen av transfekterbara celltyper
- När den används med Lipofectamine Reagens, PLUS Reagens har visats förbättra transfektionen av BHK-21, NIH 3T3 och andra cellinjer
Antikropps- och cellkulturproduktion, bioproduktion, cellodling, däggdjurscellkultur
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller en injektionsflaska (0,85 ml) PLUS™ Reagens. Förvara vid 4 °C. Får ej frysas. |
| Celltyp | Etablerade cellinjer, Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler |
| Formatera | 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar |
| Provtyp | Plasmid-DNA, RNAi-plasmider (shRNA, miR) |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte högkapacitetskompatibel (manuell) |
| Produktlinje | PLUS |
| Produkttyp | Reagens |
| Kvantitet | 0,85 ml |
| Visa mer |