Läs mer
Invitrogen™ pOG44 Flp-rekombinasexpressionsvektor
Beskrivning
Innehåller
De TOPO Kloningslåda innehåller alla reagens som behövs för att klona enTaq -förstärkt PCR-produkt (TOPO TA) eller en PCR-produkt genererad med ett korrekturläsningsenzym (Directional TOPO ), inklusive 200 ng topoisomeras I-aktiverad vektor, sterilt vatten, dNTPs, 10X PCR-buffert, saltlösning, kontrollmall och primers, primers för sekvensering och en expressionskontrollplasmid. Competent Cell-lådan innehåller alla reagenser som behövs för transformation, inklusive 21 x μ50 L alikvoter av TOP10 Kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och pUC19 supercoiled kontrollplasmid. De pEF5/FRT/V5-DEST vektorn innehåller μ6 g lyofiliserad vektor och en kontrollplasmid.
Konstitutivt uttryck, däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, målinriktad integration
Specifications
Specifications
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Leveranstyp | Transfektion |
| Promotor | CMV |
| Produkttyp | Flp-In Systemuttrycksvektor |
| Urvalsagent (eukaryot) | Hold (Håll) |
| Innehåll och lagring | pcDNA ™5/FRT/V5-His TOPO™ TA Expression Kit, pSecTag/FRT/V5-His TOPO™ TA Expression Kit och pEF5/FRT/V5 Directional TOPO™ Expression Kit innehåller två lådor. De TOPO™ Kloningslåda innehåller alla reagens som behövs för att klona enTaq -förstärkt PCR-produkt (TOPO™ TA) eller en PCR-produkt genererad med ett korrekturläsningsenzym (Directional TOPO™ ), inklusive 200 ng topoisomeras Iaktiverad vektor, sterilt vatten, dNTPs, 10X PCR-buffert, saltlösning, kontrollmall och primers, primers för sekvensering och en expressionskontrollplasmid. Förvara vid -20 °C. Den ena Shot™ Competent Cell box innehåller alla reagenser som behövs för transformation, inklusive tjugoen 50-μ l alikvoter av One Shot™ TOP10 Kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och pUC19 supercoiled kontrollplasmid. Förvara vid -80 °C. De pEF5/FRT/V5-DEST™ vektor innehåller 6μ g av lyofiliserad vektor och en kontrollplasmid. Förvaras vid -20 °C efter återsuspendering. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Protein Tag | Otaggad |
| Kloningsmetod | TOPO, Gateway |
| Kvantitet | 20μ g |
| Vektor | pOG44 |
| Show More |