Läs mer
Invitrogen™ pPIC9K Pichia Vector
Kvantitet:
20μ g
Förpackningsstorlek:
20µg
Description
- Spontan generering av multipla insättningshändelser kan identifieras genom resistens mot ökade nivåer av Geneticin Reagens
- Pichia- transformanter selekteras på histidinbristmedium och screenas för deras resistensnivå mot Geneticin Reagens
- Förmåga att växa i höga koncentrationer av Geneticin indikerar att flera kopior av kanamycinresistensgenen och genen av intresse är integrerade i genomet
- pPIC9K-vektorn styr utsöndringen av uttryckta proteiner
Pichia pastoris uttryckssystem, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, jästuttryck
Spécification
Spécification
| Promotor | AOX1 |
| Produkttyp | Pichia uttrycksvektor |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR), Gentamicin (GmR) |
| Protein Tag | Otaggad |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Kvantitet | 20μ g |
| Vektor | pPIC |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu