Läs mer
Invitrogen™ pPICZ A, B,& C Pichia vektorer
Produktkod. 17124629
Change view
Kvantitet:
20μ g
Produktkod. Kvantitet
17124629 20μ g
1 options
Produktkod. 17124629 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V19020
Innehåller
De EasySelectPichia Expression Kit innehåller μ20 g vardera av pPICZ A, B och C och pPICZ A, B och C, Pichia pastoris- stammar X-33 (vildtyp), GS115 (his 4), KM71H (arg4 aox1::ARG 4) och kontrollstammar för både intracellulärt och utsöndrat uttryck av 250m Zeocin , media (YP och YNB), EasyCompPichia Transformation Kit, μ2 g vardera 5' AOX1, 3' AOX1 ochα -faktorsekvenseringsprimrar. A la cZ positiv expressionskontroll tillhandahålls med pPICZ.
Designad för enkel kloning och selektion, uttryck på hög nivå och snabb detektion och rening av det rekombinanta proteinet
  • Dessa vektorer innehåller Zeocin™ resistensgen för direkt selektion av integrantstammar med flera kopior
  • Genom att välja med ökande mängder av Zeocin 20 stammar med multipla kopior av genen av intresse integrerad i genomet
  • Ökande antal kopior av genen av intresse i rekombinant Pichia- stam kan resultera i högre uttrycksnivåer
  • Inducerbar AOX1 -promotor för uttryck på hög nivå i Pichia pastoris c-myc- epitoptagg för bekväm detektering med Anti- myc Antibody
  • C-terminal polyhistidin (6xHis) tag för snabb rening med nickel-kelaterande harts och detektion med Anti-His(C-term) antikropp
  • pPICZ-vektorn har också utsöndringssignal för effektiv transport av proteiner till medium
Pichia pastoris uttryckssystem, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, jästuttryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Promotor AOX1
Produkttyp Pichia uttrycksvektor
Innehåll och lagring 20μ g var och en av pPICZ A, B,& C suspenderad i 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0. En GS115/pPICZ/lacZ positiv kontrollstam ingår också.
Lagra vektorer vid -5 till -30 °C.
Antibiotikaresistens bakterie Zeocin™ (ZeoR)
Protein Tag Hans Tag (6x), c-Myc Epitope Tag
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Kvantitet 20μ g
Vektor pPIC