Läs mer
Invitrogen™ pPICZα A, B,& C Pichia vektorer
Kvantitet:
20μ g
Förpackningsstorlek:
20µg
Description
Includes
20 μg vardera av lyofiliserad pPICZ A, B och C tillhandahålls
- Rekombinanta proteiner uttrycks som fusioner till en N-terminal peptid som kodar för Saccharomyces cerevisiae '-faktorsekretionssignal
- pPICα vektorer innehåller AOXl-promotor
- Alla tre läsramar (A, B, C versioner) tillhandahålls för att underlätta kloning i ram med C-terminal peptid
- α-faktorutsöndringssignal för att styra utsöndrat uttryck av rekombinant protein
- Zeocin resistensgen för selektion i både E. coli och Pichia
- C-terminal peptid innehållande c-myc epitop och polyhistidin (6xHis) tag för detektion och rening av rekombinant fusionsprotein
Pichia pastoris uttryckssystem, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, jästuttryck
Spécification
Spécification
| Promotor | AOX1 |
| Produkttyp | Pichia uttrycksvektor |
| Innehåll och lagring | 20μ g vardera av lyofiliserad pPICZ A, B och C levereras (förvaras vid -20C) |
| Antibiotikaresistens bakterie | Zeocin™ (ZeoR) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Protein Tag | Hans Tag (6x), c-Myc Epitope Tag |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Kvantitet | 20μ g |
| Vektor | pPIC |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu