Läs mer
Invitrogen™ Humant IFN gamma ProQuantum Immunanalyssats
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15970463
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 reaktioner
Varje
Produktkod. 15970463
Brand: Invitrogen™ A35576
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
IFN gamma (Interferon gamma, Typ II interferon) är en makrofagaktiveringsfaktor och immuninterferon som produceras främst av T-lymfocyter och naturliga mördarceller som svar på antigener, mitogener, Staphylococcus enterotoxin B, fytohemaglutanin och andra cytokiner. IFN gamma är ett dimeriskt protein som består av två subenheter med 146 aminosyror. IFN gamma är ett glykoprotein som existerar, funktionellt, som en homodimer på cirka 45 kDa. På SDS-PAGE uppträder IFN-gamma som en kombination av 25, 20 och mindre 15,5 kDa-band som ett resultat av differentiell glykosylering. Den biologiska aktiviteten hos IFN gamma-homodimeren är mycket artspecifik. Humant IFN-gamma visar inte korsreaktivitet med mus. IFN gammafunktion inkluderar följande: antiviral aktivitet, tumörantiproliferativ aktivitet, induktion av klass I och II MHC, makrofagaktivering och förbättrad immunoglobulinsekretion av B-lymfocyter. IFN gamma är involverat i cytokinreglering och verkar också synergistiskt med andra cytokiner. Aktivering av IFN-gamma sker genom bindning av IFN-gamma-receptor I och II, och aktivering av JAK-STAT-vägen. IFN-gamma visar inte någon homologi med IFN-alfa eller IFN-beta, men humant IFN-gamma visar cirka 40 % sekvenshomologi med mus-IFN-gamma. IFN gamma uppregleras av IL2, FGF basic, EGF och nedregleras av vitamin D3 eller DMN. IFN gamma-genmutationer är associerade med aplastisk anemi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P01579
Analysintervall 0,0128 till 5000 pg/ml
Analyskänslighet <0.01 pg/mL
Konjugera FAM™
Detektionsmetod Taqman™ PCR i realtid
Produkttyp ProQuantum
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) Cytokinproteinkvantifiering
För användning med (utrustning) qPCR-instrument
Gen-ID (Entrez) 3458
Gensymbol IFG; IFI
Kit Innehåll Analysspädningsbuffert, Antikropp-konjugat A, Antikroppskonjugat B, Antikropp-konjugat utspädningsbuffert, Standard, mastermix, Ligase
Etikett eller färgämne FAM™
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 2-5μ L, Serum 2-5μ L, Supernatant 2-5μ L
Förvaringskrav -20 °C
Mål IFN gamma
Testtid 30 minuter
Total analystid 2 hrs