Läs mer
Invitrogen™ ProQuest™ Tvåhybridsystem med Gateway™ Teknologi
Produktkod. 10043562
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10043562 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10043562 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PQ1000101
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
De ProQuest Tvåhybridsystem inkluderar jästexpressionsvektorer pDEST32, pDEST22 och pEXP-AD502 för generering av GAL4 DNA-bindande domän och GAL4 Activation Domain fusionsproteiner, och LR Clonase II Enzyme Mix, en glycerolstam av jäststammen MaV203, samt positiva och negativa kontroller för tvåhybridanalysen.
Ett in vivo jästbaserat system för att identifiera interaktioner mellan två proteiner
  • Rekonstituerar en funktionell transkriptionsfaktor som aktiverar kromosomalt integrerade reportergener där transkriptionell aktivering övervakas av tillväxten av celler på selektiva medier
  • Tillåt snabb och enkel generering av bete och byteskonstruktioner och underlätta nedströmsapplicering
  • DBD (DNA Binding Domain) och AD (Activation Domain) vektorer med lågt antal kopior ( ARS/CEN ) för att kontrollera överuttryck och öka reproducerbarheten
  • Tre olika reportergener ( HIS 3, URA 3 och lac Z) med oberoende promotorregioner för att snabbt sålla bort falska positiva
  • URA 3-reportergenen möjliggör både positiv och negativ selektion, vilket möjliggör avancerade tvåhybridtekniker som omvänd tvåhybrid
  • En uppsättning stark-till-svag gateway-baserade kontrollinteraktioner för att utvärdera resultat och bedöma styrkan i interaktionen som testas
Protein-proteininteraktioner, proteiner, uttryck, isolering och analys, jäst två-hybrid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tvåhybridsystem
Reportern Gene Beta-Gal (lacZ), HIS3, URA3
Innehåll och lagring De ProQuest™ Tvåhybridsystem inkluderar jästexpressionsvektorer pDEST 32, ™pDEST 22 ™och pEXP-AD502 för generering av GAL4 DNA-bindande domän och GAL4 Activation Domain fusionsproteiner, och LR Clonase™ II Enzyme Mix, en glycerolstam av jäststammen MaV203, samt positiva och negativa kontroller för tvåhybridanalysen. Förvara kitets komponenter vid -80 °C. Garanterat stabil i sex månader vid korrekt förvaring.
Analysera Tvåhybridanalys
Uttryckssystem Jästsvampar
Kvantitet 1 kit
Produktlinje Gateway, ProQuest