Läs mer
Invitrogen™ Proteinas K-lösning
Produktkod. 15314118
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15314118 5 ml 5ml
1 options
Produktkod. 15314118 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4333793
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Proteinas K från svampen Engyodontium album är ett ospecifikt serinproteas som är användbart för allmän nedbrytning av proteiner.
Proteinas K från svampen Engyodontium album är ett ospecifikt serinproteas som är användbart för allmän nedbrytning av proteiner.
  • Över ett brett pH-område (optimal aktivitet mellan 6,5 och 9,5)
  • Under denaturerande förhållanden (t.ex. närvaro av SDS eller urea)
  • I närvaro av metallkelatbildare (t.ex. EDTA)
  • Vid jämförelsevis höga temperaturer (optimal röttemperatur är 65 °C)
Tillämpningar
Avlägsnande av endogena nukleaser under framställning av DNA och RNA; beredning av vävnadssnitt för in situ hybridisering.
Prestanda- och kvalitetstestning
Endodeoxiribonukleas- och exodeoxiribonukleasanalyser; vätskeform testad för frånvaro av RNas-aktivitet.
Enhetsdefinition
En mAnson-enhet beskrivs som den mängd enzym som frigör 1μ mol Folin-positiv aminosyra inom en minut vid 37 C med °användning av hemoglobin som substrat.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Renhet DNas-fri, RNas-fri
För användning med (applikation) Kromatinbiologi/RNA-extraktion/DNA-extraktion
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C).
Frakt skick Våt is
Kvantitet 5 ml
Produkttyp Proteinas K
Form Vätska