Läs mer
Invitrogen™ Proteinas K, rekombinant
Beskrivning
Proteinas K från svampalbumet Engyodontium är en ospecifik serinproteas som är användbar för allmän nedbrytning av proteiner.
- Över ett brett pH-område –är optimal aktivitet mellan 6,5 och 9,5
- Under denatureringsförhållanden –, t.ex. i närvaro av SDS eller urea
- I närvaro av metallkelaterande medel –, t.ex. EDTA,
- Vid relativt höga temperaturer –är optimal nedbrytningstemperatur 65 °C
- Proteinfilter: P
Användningsområden
Borttagning av endogena nukleaser under framställningen av DNA och RNA; Förberedelse av vävnadssnitt för in situ-hybridisering .
Prestanda- och kvalitetstestning
Endodeoxyribonukleases- och exodeoxyribonukleasanalyser; flytande form testades för frånvaro av RNas-aktivitet.
Enhetsdefinition
En mAnson-enhet beskrivs som den mängd enzym som frigör 1 μmol folinpositiv aminosyra inom en minut vid 37 °C med hemoglobin som substrat.
Beställningsinfo
Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | En injektionsflaska Förvaras i kylskåp (2 –8 °C). |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
| Kvantitet | 100 mg |
| Produkttyp | Proteinas K |
| Form | Pulver |