Läs mer
Invitrogen™ Proteinas K, rekombinant
Beskrivning
Proteinas K från svampen Engyodontium album är ett ospecifikt serinproteas som är användbart för allmän nedbrytning av proteiner.
- Över ett brett pH-område –optimal aktivitet mellan 6,5 och 9,5
- Under denaturerande –förhållanden, t.ex. i närvaro av SDS eller urea
- I närvaro av metallkelatbildande medel, –t.ex. EDTA
- Vid jämförelsevis höga temperaturer –är den optimala rötningstemperaturen 65 °C
- Proteinfilter: P
Tillämpningar
Avlägsnande av endogena nukleaser under framställning av DNA och RNA; beredning av vävnadssnitt för in situ hybridisering.
Prestanda- och kvalitetstestning
Endodeoxiribonukleas- och exodeoxiribonukleasanalyser; vätskeform testad för frånvaro av RNas-aktivitet.
Enhetsdefinition
En mAnson-enhet beskrivs som den mängd enzym som frigör 1 μmol Folin-positiv aminosyra inom en minut vid 37 °C med hemoglobin som substrat.
Beställningsinfo
Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | >40 U/mg |
| Innehåll och lagring | Ett rör Proteinas K Förvaras i kylskåp (2 –8 °C). |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
| Kvantitet | 1 g |
| Produkttyp | Proteinas K |
| Form | Pulver |