Läs mer
Invitrogen™ Proteinas K, rekombinant
Produktkod. 10124532
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
1 g
Unit Size:
1g
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10124532
Brand: Invitrogen™ 25530031
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Proteinas K från svampen Engyodontium album är ett ospecifikt serinproteas som är användbart för allmän nedbrytning av proteiner.
Proteinas K från svampen Engyodontium album är ett ospecifikt serinproteas som är användbart för allmän nedbrytning av proteiner.
  • Över ett brett pH-område –optimal aktivitet mellan 6,5 och 9,5
  • Under denaturerande –förhållanden, t.ex. i närvaro av SDS eller urea
  • I närvaro av metallkelatbildande medel, –t.ex. EDTA
  • Vid jämförelsevis höga temperaturer –är den optimala rötningstemperaturen 65 °C
  • Proteinfilter: P
Tillämpningar
Avlägsnande av endogena nukleaser under framställning av DNA och RNA; beredning av vävnadssnitt för in situ hybridisering.
Prestanda- och kvalitetstestning
Endodeoxiribonukleas- och exodeoxiribonukleasanalyser; vätskeform testad för frånvaro av RNas-aktivitet.
Enhetsdefinition
En mAnson-enhet beskrivs som den mängd enzym som frigör 1 μmol Folin-positiv aminosyra inom en minut vid 37 °C med hemoglobin som substrat.
Order Info
Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration >40 U/mg
Innehåll och lagring Ett rör Proteinas K
Förvaras i kylskåp (2 –8 °C).
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Kvantitet 1 g
Produkttyp Proteinas K
Form Pulver