Läs mer
Invitrogen™ pRSET A, B,& C bakteriella uttrycksvektorer
Produktkod. 10113802
Change view
Kvantitet:
20μ g
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10113802 20μ g 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10113802 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V35120
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
20 μg av varje pRSET A-, B- och C-vektor tillhandahålls lyofiliserad. TOP10F' E. coli stab, BL21(DE3) pLysS E. coli stab och BL21 pRSET/ lac Z kontroll E. coli stab ingår också.
Designad för prokaryot uttryck på hög nivå kontrollerat av den starka bakteriofagen T7-promotorn
  • Uttryck induceras genom produktion av T7 RNA-polymeras i BL21(DE3) E. coli
  • Dessa celler producerar också T7-lysozym för att minska basalt uttryck av målgener
  • pRSET-vektor erbjuder bakteriofag T7-promotor för uttryck på hög nivå
  • T7 gen 10-sekvens för att tillhandahålla proteinstabilitet
  • N-terminal polyhistidin (6xHis) tag för snabb rening med nickel-kelaterande harts och detektion med en Anti-HisG antikropp
  • N-terminal Xpress epitop för detektion med Anti-Xpress Antibody
  • Enterokinasklyvningsställe för avlägsnande av fusionstagg
  • Var och en av de tre tillhandahållna vektorerna (A, B och C) har N-terminal tagkodningssekvens i en annan läsram i förhållande till multipla kloningsställen för att förenkla kloning i ram av genen
Bakterieuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Inducerande medel IPTG
Promotor T7
Produkttyp Bakteriell uttrycksvektor
Urvalsagent (eukaryot) Hold (Håll)
Innehåll och lagring 20μ g av varje pRSET A, B,& C-vektor tillhandahålls lyofiliserad. TOP10F´ , BL21(DE3)pLysS och BL21 pRSET/ lac Z kontroll E. coli sticks är också inkluderade. Förvara E. coli-stick vid 2 –8 °C. Alla komponenter är garanterat hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR)
Klyvning EK (Enterokinase) igenkänningsplats
Protein Tag Hans Tag (6x)
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Kvantitet 20μ g
Vektor pRSET