Läs mer
Invitrogen™ pRSET-BFP bakteriell uttrycksvektor
Kvantitet:
10μ g
Förpackningsstorlek:
10µg
Beskrivning
- Dessa vektorer innehåller EGFP, för Emerald Green Fluorescent Protein (EmGFP), som har optimerats ytterligare för däggdjursuttryck
- Vector kodar också för Cyan (CFP) och Blue (BFP) fluorescerande proteiner för enkel, icke-invasiv detektion av rekombinant protein
Bakterieuttryck, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, analyser av fluorescerande protein (t.ex. GFP), proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, reporteranalyser
Specifikationer
Specifikationer
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Inducerande medel | IPTG |
| Promotor | T7 |
| Produkttyp | Bakteriell uttrycksvektor |
| Reportern Gene | BFP |
| Urvalsagent (eukaryot) | Hold (Håll) |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR) |
| Klyvning | EK (Enterokinase) igenkänningsplats |
| Protein Tag | Hans Tag (6x), Xpress Epitoptagg |
| Visa mer |