Läs mer
Invitrogen™ pRSET-EmGFP bakteriell uttrycksvektor
Produktkod. 11540826
Kvantitet:
10μ g
Förpackningsstorlek:
10µg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11540826
Brand: Invitrogen™ V35320
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Tillåt fusion av ett protein av intresse för de allmänt använda och välkarakteriserade fluorescerande proteinerna från maneten Aequorea victoria
  • Dessa vektorer innehåller EGFP, för Emerald Green Fluorescent Protein (EmGFP), som har optimerats ytterligare för däggdjursuttryck
  • Vector kodar också för Cyan (CFP) och Blue (BFP) fluorescerande proteiner för enkel, icke-invasiv detektion av rekombinant protein
Bakterieuttryck, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, analyser av fluorescerande protein (t.ex. GFP), proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, reporteranalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Inducerande medel IPTG
Promotor T7
Produkttyp Bakteriell uttrycksvektor
Reportern Gene GFP (EmGFP)
Urvalsagent (eukaryot) Hold (Håll)
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR)
Klyvning EK (Enterokinase) igenkänningsplats
Protein Tag Hans Tag (6x), Xpress Epitoptagg
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Kvantitet 10μ g
Vektor pRSET
Produktlinje Vivid Colors™