Läs mer
Invitrogen™ pTrcHis2 TOPO™ TA Expression Kit
Beskrivning
Innehåller
De pTrcHis2-TOPO TA Expression Kit innehåller två lådor. De TOPO TA-boxen innehåller 200 ng linjäriserad, topoisomeras I-aktiverad pTrcHis-TOPO eller pTrcHis2-TOPO vektor, sterilt vatten, dNTPs, 10X PCR-buffert, en kontrollmall och primers, primers för sekvensering eller PCR-screening och en expressionskontrollplasmid. De TOP10 lådan innehåller 21 x μ50 L alikvoter av kemiskt kompetenta TOP10E. coli , SOC-medium och en superspolad kontrollplasmid.
- Vektor inkluderar minicistronelement för ökad translationseffektivitet av eukaryota proteiner i E. coli
- Vektor tillhandahålls linjäriserad och aktiverad med topoisomeras I under 5 minuter TOPO Kloning med> 85 % kloningseffektivitet
- N-terminal Xpress epitop för detektion med Anti-Xpress Antibody
- N-terminal polyhistidin (6xHis)-tagg för rening med nickel-kelaterande harts och detektion med Anti-HisG Antibody
- Enterokinas-klyvningsställe för effektivt avlägsnande av N-terminala fusionstaggar
- pTrcHis2-TOPO™ C-terminal c-myc -epitop för detektion med Anti -myc Antibody
- C-terminal polyhistidin (6xHis)-tagg för rening med nickel-kelaterande harts och detektion med Anti-His(C-term) antikropp
Bakterieuttryck/proteinuttryck/proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Inducerande medel | IPTG |
| Promotor | Trc, lacO |
| Produkttyp | TA Expression Kit |
| Urvalsagent (eukaryot) | Hold (Håll) |
| Innehåll och lagring | Den pTrcHis- och pTrcHis2-TOPO™ TA Expression Kit innehåller vardera två lådor. De TOPO™ TA-boxen innehåller 200 ng linjäriserad, topoisomeras I-aktiverad pTrcHis-TOPO™ eller pTrcHis2-TOPO™ vektor, sterilt vatten, dNTPs, 10X PCR-buffert, en kontrollmall och primers, primers för sekvensering eller PCR-screening och en expressionskontrollplasmid. Den ena Shot™ TOP10 lådan innehåller tjugoen, 50-μ l alikvoter av kemiskt kompetenta TOP10E. coli , SOC-medium och en superspolad kontrollplasmid. Förvara TOPO TA Cloning™ låda vid -20 °C. Förvara den ena Shot™ låda vid -80 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR) |
| Bakterie- eller jäststam | TOP10 |
| Klyvning | EK (Enterokinase) igenkänningsplats |
| Uttryckssystem | E. coli |
| Visa mer |