Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ 96 HQ Plasmid DNA Purification Kit
Produktkod. 10741164
Change view
Kvantitet:
4 x 96 förberedelser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10741164 4 x 96 förberedelser Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10741164 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K210096
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
De PureLink HQ Mini Plasmid DNA Purification Kit innehåller tillräckligt PureLink kolonner, uppsamlingsrör, elueringsrör och reagens för 100 reningar.
De PureLink HQ 96 Plasmid DNA Purification Kit är designat för isolering med hög genomströmning av högkvalitativt plasmid-DNA från bakterieceller.
De PureLink HQ 96 Plasmid DNA Purification Kit är designat för isolering med hög genomströmning av högkvalitativt plasmid-DNA från bakterieceller. Den kan användas med ett vakuumgrenrör eller en centrifug och är kompatibel med automatiserade vätskehanteringsarbetsstationer.
De PureLink HQ 96 Plasmid DNA Purification Kit erbjuder följande fördelar:
•Förmåga att isolera upp till 10μ g plasmid-DNA per brunn
• Designad för att isolera högkvalitativt plasmid-DNA på 30-45 minuter
• Minimal genomisk DNA-kontamination i det renade plasmid-DNA
• Kompatibel med automatiserade arbetsstationer för vätskehantering
• Pålitlig prestanda för det renade plasmid-DNA:t i nedströmsapplikationer såsom däggdjurstransfektion
Processöversikt
Bakterieceller skördas och återsuspenderas i resuspensionsbuffert med RNas. Cellerna lyseras med användning av en alkalisk/SDS-celllysprocedur. Lysatet neutraliseras sedan och betingelserna justeras för efterföljande bindning. Efter lysatklarering med hjälp av PureLink HQ 96 Clarification Plate, lysatet bearbetas genom PureLink HQ 96 Bindningsplåt. DNA:t binder till det kiseldioxidbaserade membranet i plattan och föroreningar avlägsnas genom tvättning med tvättbuffert. DNA:t elueras sedan i elueringsbuffert med låg salthalt eller vatten.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tillräckligt med reagens finns i kitet för att utföra 384 (4 x 96) isoleringar.
Reagenser inkluderar:
• Återsuspensionsbuffert (R1)
• Lyseringsbuffert (L1)
• Neutralisering/bindningsbuffert (B1)
• Tvättbuffert (W1)
• Elueringsbuffert; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5 (E1)
• RNase A
• PureLink HQ 96 Klargöringsskylt
• PureLink HQ 96 Bindningsplåt
• Mottagarplatta
• Självhäftande folie för tallrikar
Formatera 96-brunnsplatta
Isoleringsteknik Kiselplatta
Provtyp Bakteriekultur
Slutlig produkttyp Plasmid-DNA
För användning med (utrustning) Automatiserad arbetsstation för vätskehantering
För användning med (applikation) PCR, Transfektion, Sekvensering, Transformation, Kloning
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Antal reaktioner 4 x 96 beredningar
Prep Skala <100μ g (småskalig) plasmid-DNA
Produktlinje PureLink
Produkttyp Plasmid DNA-reningskit
Kvantitet 4 x 96 förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Plasmid-DNA
Testtid 30 till 40 min.