Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ 96 Mottagarplattor
Beskrivning
Innehåller
De PureLink 96 Plasmid Purification System finns tillgängligt som ett komplett kit och inkluderar filterplattor, mottagarplattor, luftporös tejp, folietejp, tillväxtblock, lysbuffert, TE-buffert, cellsuspensionsbuffert och RNase A.
- Centrifugeringsmetoden eliminerar korskontaminering
- PureLink 96 Plasmid Purification System är designat för isolering med hög genomströmning av plasmider med högt antal kopior
- PureLink 96 Plasmid Purification Systems-protokoll, upp till 96 plasmid-DNA-prover kan renas samtidigt
- Ny teknologi eliminerar tidskrävande cellskörd och alkaliska lyseringssteg, vilket sparar tid och ansträngning
- Unikt centrifugeringsbaserat format av PureLink 96 Plasmid Purification System eliminerar möjligheter för korskontaminering mellan brunnar, kritisk faktor i PCR och mikroarrayer
- Isolerad plasmid-DNA är idealisk för användning i automatiserade sekvenseringsreaktioner, och erbjuder överlägsna läslängder och datakvalitet
- Prover kan bearbetas 96 i taget eller i mindre steg
- PureLink 96 Plasmid Purification System är kompatibelt med olika centrifuger, robotar, pipetteringsanordningar, automatiserade sekvenserare och sekvenseringskemi
- PureLink 384 Plasmid Purification Plate är designad för DNA-isolering med ultrahög genomströmning
- Genom att använda samma teknik som PureLink 96 Plasmid Purification System, den PureLink 384 Plasmid Purification Plate minskar tid och ansträngning samtidigt som den på ett tillförlitligt sätt isolerar högkvalitativt plasmid-DNA för DNA-sekvensering, PCR och restriktionsuppslutning
- PureLink 96: Provstorlek 1,3 ml kultur; Typisk avkastning upp till 3 –5μ g
- PureLink 384: Provstorlek 200μ L kultur; Typiska skördar upp till 2 –3 μg
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | De PureLink™ 96 Plasmid Purification System finns tillgängligt som ett komplett kit och inkluderar filterplattor, mottagarplattor, luftporös tejp, folietejp, tillväxtblock, lysbuffert, TE-buffert, cellsuspensionsbuffert och RNase A. Komponenter finns också separat. PureLink™ 384 Plasmidreningsplattor finns i förpackningar om 25. PureLink™ 384 Pre-Lysis Buffer finns också separat. Förvaras vid rumstemperatur. Alla komponenter är garanterade hållbara i 2 år när de förvaras på rätt sätt. |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| För användning med (utrustning) | Robotic vätskehanteringssystem |
| För användning med (applikation) | Automatisk sekvenseringsreaktion |
| Typ av tallrik | Mottagarplatta |
| Produktlinje | PureLink |
| Produkttyp | Mottagarplatta |
| Kvantitet | 50 plattor |
| Frakt skick | Rumstemperatur |