Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Luftporös tejp
Produktkod. 10544453
Kvantitet:
50 stycken
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10544453
Brand: Invitrogen™ 12262010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Paket med 50 stycken
PureLink Air Porous Tape erbjuder en metod för hög genomströmning av plasmid-DNA-isolering i PureLink 96 Plasmid Purification System och möjliggör korrekt luftning av bakteriekulturer.
PureLink Air Porous Tape erbjuder en metod för hög genomströmning av plasmid-DNA-isolering i PureLink 96 Plasmid Purification System och möjliggör korrekt luftning av bakteriekulturer.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Innehåll och lagring Paket med 50 stycken The PureLink™ 96 Komponenter levereras i rumstemperatur. Förvara komponenterna i rumstemperatur vid mottagandet.
För användning med (applikation) Automatiserad nukleinsyrarening, DNA-extraktion
Plattkompatibilitet 384-brunnars plattor, 96-brunnars plattor
Produktlinje PureLink
Produkttyp Luftporös tejp
Kvantitet 50 stycken