Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Genomisk matsmältningsbuffert
Produktkod. 10468843
Change view
Kvantitet:
70 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10468843 70 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10468843 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K182301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
PureLink Genomiska spinnkolonner, uppsamlingsrör, matsmältningsbuffert, lyserings-/bindningsbuffert, tvättbuffert, elueringsbuffert, proteinas K, RNas A och manualen. De PureLink 96 Genomic DNA Kit inkluderar PureLink Genomiska bindningsplattor, tvättplattor, djupbrunnsplattor, folietejp, matsmältningsbuffert, lyserings-/bindningsbuffert, tvättbuffert, elueringsbuffert, proteinas K, RNase A och manualen.
De PureLink™ Genomic DNA Mini Kit och PureLink™ 96 Genomic DNA Kit möjliggör högutbyte, hög renhet DNA-extraktioner från många olika provtyper, inklusive blod, vävnader, celler, bakterier, pinnar och blodfläckar, i välbekant kiseldioxidspin-kolonn eller semi-skirted 96-brunnars plattformat.
De PureLink™ Genomic DNA Mini Kit och PureLink™ 96 Genomic DNA Kit möjliggör högutbyte, hög renhet DNA-extraktioner från många olika provtyper, inklusive blod, vävnader, celler, bakterier, pinnar och blodfläckar, i välbekant kiseldioxidspin-kolonn eller semi-skirted 96-brunnars plattformat.
  • Erhåll högre gDNA-utbyten och —renhet Optimerade spin-kolonnmembran- och buffertformuleringar
  • Spara tid och pengar —Använd med ett stort urval av provstorlekar (t.ex. 100μ L till 1 ml blod); 96-brunnars version kräver ingen specialutrustning
  • Öka —flexibiliteten ett kit fungerar med olika provtyper
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Matsmältningsbuffert
Kolumntyp Spinnkolonn
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Formatera Sats
Provtyp Bakterier, Blod, Blodfläck, Celler, Svabb, Vävnad
Produkttyp Genomisk matsmältningsbuffert
Kvantitet 70 ml