Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Genomic DNA Mini Kit
Produktkod. 10458843
Change view
Kvantitet:
10 beredningar
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10458843 250 beredningar Varje
10593245 10 beredningar Varje
10053293 50 beredningar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10458843 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K182002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9050.00 SEK
    7782.65 SEK / 250 reaktioner
    Save 1267.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
PureLink™ Genomic DNA Mini Kit möjliggör extraktioner av genomiskt DNA (gDNA) med högt utbyte och hög renhet från en mängd olika provtyper. Använd denna enstaka sats för genomisk DNA-rening från blod, vävnader, celler, bakterier, svabbar och blodfläckar, med ett välbekant kiseldioxidbaserat, mikrocentrifug-spinkolonnformat.
PureLink™ Genomic DNA Mini Kit möjliggör extraktioner av genomiskt DNA (gDNA) med högt utbyte och hög renhet från en mängd olika provtyper. Använd denna enstaka sats för genomisk DNA-rening från blod, vävnader, celler, bakterier, svabbar och blodfläckar, med ett välbekant kiseldioxidbaserat, mikrocentrifug-spinkolonnformat. Funktionerna hos PureLink™ Genomic DNA Mini Kit inkluderar:
  • Satsflexibilitet—en sats fungerar med en mängd olika provtyper och storlekar
  • Ultrarent gDNA—minimal kontaminering av DNA-produkt betyder framgångsrik tillämpning nedströms
  • Förbättrad design—optimerad spinnkolonndesign och buffertformulering för bättre utbyte och renhet
Flera provkällor, en sats
PureLink™ Genomic DNA Mini Kit kan användas med många olika provtyper, var och en med sitt eget optimerade protokoll som beskrivs i manualen.
Optimerade komponenter och protokoll
PureLink™ Genomic DNA Mini Kit innehåller delar och protokoll som förbättrar de enkla och välbekanta spinnkolonnmetoderna som för närvarande används. Kolonnerna är nykonfigurerade för att binda och frigöra DNA mer effektivt. Varje provkälla använder en specialiserad lyseringsprocedur och en optimerad lysbuffert formulerad för att förbättra proteinas K-aktivitet och eliminera proteinkontamination. En kaotrop saltbuffert främjar stabil bindning av DNA till kolonnhartset, och kraftfulla tvättbuffertar tar bort alla spår av protein och salt. DNA elueras i en buffert med låg salthalt för att möjliggöra pH-stabilisering av DNA i lagring.
Högre utbyte och renhet
Med PureLink™ Genomic DNA Kits kan du förvänta dig höga utbyten av högrent gDNA (bestäms av A260 /A280-mätningar), oavsett provtyp, från bakterier till vävnader till blod till odlade celler. De förbättrade PureLink™ Lysis- och tvättbuffertarna hjälper till att konsekvent leverera renade gDNA-prover med absorbansavläsningsförhållanden på∼ 1,9 för både A260 / A280 och A260 / A230 , vilket indikerar att det inte finns någon detekterbar kontaminering från överföring av protein eller guanidin.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 50 ml PureLink Genomic Lysis/Binding Buffer; rumstemperatur
• 45 ml PureLink Genomic Digestion Buffer; rumstemperatur
• 50 ml PureLinkGenomic Wash Buffer 1; rumstemperatur
• 37,5 ml PureLink Genomic Wash Buffer 2; rumstemperatur
• 50 ml PureLink Genomic Elution Buffer; rumstemperatur
• 5 ml RNase A (20 mg/ml); rumstemperatur
• 5 ml Proteinase K (20 mg/ml); rumstemperatur, eller 4°C för långtidsförvaring
• 5 x 50 PureLink Spin Columns med insamlingsrör; rumstemperatur
• 5 x 100 PureLink Collection Tubes; rumstemperatur
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
skala Mini
Provtyp Bakterier, Celler, Torkade blodfläckar, FFPE (formalinfixerad paraffininbäddad), Mus-/råttsvans, Saliv, Buckalsvabb, Vävnad, Helblod, Jästsvampar
Elueringsvolym 25 till 200μ l
Slutlig produkttyp gDNA
För användning med (applikation) PCR, Southern blotting, sekvensering, nukleinsyramärkning, hybridisering
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Kvantitet 250 beredningar
Frakt skick Rumstemperatur
Testtid Upp till 15 min. efter cellys
Avkastning ≤40μ g
Startmaterial mängd Bakterier: ≤109 celler
Celler: ≤106
Vävnad: ≤25 mg
mussvans: 1 cm
råttsvans: 0,5 cm
helblod: ≤1 ml
jäst: ≤107 celler
FFPE: ≤8 sektioner av 5-15 μm tjocklek
Oragene™ konserverad saliv:≤
4 ≤ml blodfläckar:
5 slag
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PURELINK GENOMIC DNA KIT (250)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride, Proteinase, tritirachium album serine