Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Genomic DNA Mini Kit
Beskrivning
PureLink™ Genomic DNA Mini Kit möjliggör extraktioner av genomiskt DNA (gDNA) med högt utbyte och hög renhet från en mängd olika provtyper. Använd denna enstaka sats för genomisk DNA-rening från blod, vävnader, celler, bakterier, svabbar och blodfläckar, med ett välbekant kiseldioxidbaserat, mikrocentrifug-spinkolonnformat. Funktionerna hos PureLink™ Genomic DNA Mini Kit inkluderar:
- Satsflexibilitet—en sats fungerar med en mängd olika provtyper och storlekar
- Ultrarent gDNA—minimal kontaminering av DNA-produkt betyder framgångsrik tillämpning nedströms
- Förbättrad design—optimerad spinnkolonndesign och buffertformulering för bättre utbyte och renhet
Flera provkällor, en sats
PureLink™ Genomic DNA Mini Kit kan användas med många olika provtyper, var och en med sitt eget optimerade protokoll som beskrivs i manualen.
Optimerade komponenter och protokoll
PureLink™ Genomic DNA Mini Kit innehåller delar och protokoll som förbättrar de enkla och välbekanta spinnkolonnmetoderna som för närvarande används. Kolonnerna är nykonfigurerade för att binda och frigöra DNA mer effektivt. Varje provkälla använder en specialiserad lyseringsprocedur och en optimerad lysbuffert formulerad för att förbättra proteinas K-aktivitet och eliminera proteinkontamination. En kaotrop saltbuffert främjar stabil bindning av DNA till kolonnhartset, och kraftfulla tvättbuffertar tar bort alla spår av protein och salt. DNA elueras i en buffert med låg salthalt för att möjliggöra pH-stabilisering av DNA i lagring.
Högre utbyte och renhet
Med PureLink™ Genomic DNA Kits kan du förvänta dig höga utbyten av högrent gDNA (bestäms av A260 /A280-mätningar), oavsett provtyp, från bakterier till vävnader till blod till odlade celler. De förbättrade PureLink™ Lysis- och tvättbuffertarna hjälper till att konsekvent leverera renade gDNA-prover med absorbansavläsningsförhållanden på∼ 1,9 för både A260 / A280 och A260 / A230 , vilket indikerar att det inte finns någon detekterbar kontaminering från överföring av protein eller guanidin.
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | • 2,0 ml PureLink™ Genomic Lysis/Binding Buffer • 1,8 ml PureLink™ Genomic Digestion Buffer • 2,0 ml PureLink™ Genomic Wash Buffer 1 • 1,5 ml PureLink™ Genomic Wash Buffer 2 • 2,0 ml PureLink™ Genomic Elution Buffer • 0,4 ml RNase A (20 mg/ml) • 0,2 ml Proteinase K (20 mg/ml) • 10 PureLink™ Spin Columns med insamlingsrör • 20 PureLink™ Collecion Tubes (2,0 ml) Förvara alla komponenter vid rumstemperatur. |
| Isoleringsteknik | Spinnkolonn av kiseldioxid |
| skala | Mini |
| Provtyp | Bakterier, Blod, Celler, Vävnad |
| För användning med (applikation) | Genotypning, realtidskvantitativ PCR (qPCR), Southern Blotting, sekvensering, PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| Prep Skala | 100 μl till 1 ml blodprover (medelskala) |
| Produktlinje | PureLink |
| Produkttyp | Genomic DNA Mini Kit |
| Kvantitet | 10 beredningar |
| Show More |
Safety and Handling
- Genomic DNA Mini Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P330-Skölj munnen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride