Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ Genomisk lysis/bindningsbuffert
Beskrivning
Innehåller
PureLink Genomiska spinnkolonner, uppsamlingsrör, matsmältningsbuffert, lyserings-/bindningsbuffert, tvättbuffert, elueringsbuffert, proteinas K, RNas A och manualen. De PureLink 96 Genomic DNA Kit inkluderar PureLink Genomiska bindningsplattor, tvättplattor, djupbrunnsplattor, folietejp, matsmältningsbuffert, lyserings-/bindningsbuffert, tvättbuffert, elueringsbuffert, proteinas K, RNase A och manualen.
De PureLink™ Genomic DNA Mini Kit och PureLink™ 96 Genomic DNA Kit möjliggör högutbyte, hög renhet DNA-extraktioner från många olika provtyper, inklusive blod, vävnader, celler, bakterier, pinnar och blodfläckar, i välbekant kiseldioxidspin-kolonn eller semi-skirted 96-brunnars plattformat.
- Erhåll högre gDNA-utbyten och —renhet Optimerade spin-kolonnmembran- och buffertformuleringar
- Spara tid och pengar —Använd med ett stort urval av provstorlekar (t.ex. 100μ L till 1 ml blod); 96-brunnars version kräver ingen specialutrustning
- Öka —flexibiliteten ett kit fungerar med olika provtyper
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Lyseringsbuffert, bindningsbuffert |
| Kolumntyp | Spinnkolonn |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Formatera | Sats |
| Provtyp | Bakterier, Blod, Blodfläck, Celler, Svabb, Vävnad |
| Produktlinje | PureLink |
| Produkttyp | Genomisk lysis/bindningsbuffert |
| Kvantitet | 80 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Säkerhet och hantering
- PURELINK GENOMIC LYSIS/BINDING BUFFER 80ml
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P330-Skölj munnen.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Guanidine hydrochloride